Merck
PLCC15005
Millipore
再生セルロースメンブレンフィルター、5 kDa NMWCO
Ultracel®, filter diam. 150 mm
別名:
Ultrafiltration Discs, 5 kDa NMW
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
物質
regenerated cellulose membrane
品質水準
メーカー/製品名
Ultracel®
テクニック
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
フィルタ直径
150 mm
ろ過面積
177 cm2
Matrix
Ultracel®
ポアサイズ
5 kDa NMWCO
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
PLCC15005:
試験成績書(COA)