主要文書
PR0GTL0S1
Milli-Q
Progard® TL1前処理パック
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from hard water components. For use with Elix® and RiOs systems.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
物質
cartridge (activated carbon)
cartridge
品質水準
特徴
removal of large particles and free chlorine from tap water
removal of large particles, organic compounds and free chlorine from tap water
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Progard®
適合性
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Progard® TL1前処理パックは、水道水から大きな粒子、有機化合物、遊離塩素を除去します。純水製造装置には、この除去後の水が供給されます。これにより、逆浸透(RO)膜を、水垢の付着、有機物ファウリング、および塩素酸化から保護します。
Progard® TL1前処理パックは、システムの寿命と性能の最適化を保証します。
システムの要件に応じた消耗品の交換は、システムの性能を仕様の範囲内に維持するために重要です。
Elix® Large、Elix® GulfstreamおよびRiOs Large純水製造装置に使用するように設計されています。
Polyphosphate for anti-scaling protection. Silver-impregnated activated carbon for free chlorine reduction and bacteriostatic protection
アプリケーション
粒子、有機物、遊離塩素を除去してROメンブレンを保護します。
特徴および利点
  • ROメンブレンを水垢の付着、有機物ファウリング、塩素酸化から保護。
  • 高容量と最適化されたコロイド保持力を示すデプスフィルター担体。
  • e-Sure RFIDタグが完全なトレーサビリティを保証し、パックパラメータの即時確認を可能に。
  • 銀添着活性炭が遊離塩素を減少させ、静菌的に保護。
  • ポリリン酸が、イオンを放出することなく水垢の付着を回避。
  • 6カ月毎の交換で最適な結果が得られる。
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany