主要文書
PRPK0L0S1
Milli-Q
PrePak前処理パック
For use with Elix® Gulfstream / Large and RiOs Large systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane.
別名:
PrePak L1前処理パック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質水準
特徴
recommended for SDI > 2 and high chlorine level
包装
pkg of 1 unit
ポアサイズ
0.5 μm pore size (CRW5 type)
適合性
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
適切な前処理は、望ましい品質の最終生産水を得るために不可欠なステップです。前処理の選択は給水の流量に応じて行います。PrePak L1は、大きな粒子、有機化合物、遊離塩素を除去することで、水道水を前処理します。大型の純水製造装置への使用を意図しており、装置のProgard® TL前処理パックに対する追加前処理として用いられます。
Elix® 20/35/70/100システムおよびRiOs 30/50/100/150/200純水製造装置に使用されます。
アプリケーション
ROメンブレンの最適な保護を提供します。
特徴および利点
  • システムの寿命と性能の最適化を保証。
  • 0.5 μmデプスろ過による粒子の除去。
  • 活性炭による塩素の除去。
  • 銀添着活性炭が、遊離塩素を減少させて静菌的に保護。
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany