主要文書
PR0GTLCS1
Milli-Q
Progard® TL1前処理パック
Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane
別名:
Progard® TL1-C前処理パック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
品質水準
特徴
removal of large particles, organic compounds and free chlorine from tap water
包装
pkg of 1 unit
メーカー/製品名
Progard®
適合性
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
適切な前処理は、望ましい品質の最終生産水を得るために不可欠なステップです。前処理の選択は給水の流量に応じて行います。
Progard® TL1-C前処理パックは、大きな粒子、有機化合物、遊離塩素を除去することで、水道水を前処理します。これにより、逆浸透(RO)膜を、水垢の付着、有機物ファウリング、および塩素酸化から保護します。
大型の水精製システムで使用することを意図しています:Elix® 20/35/70/100およびRiOs 30/50/100/150/200。
アプリケーション
ROメンブレンの最適な保護および自動ROメンテナンス。
特徴および利点
  • 水システムの最適な保護。
  • システムの寿命と性能の最適化を保証。
  • ポリリン酸 - イオンを放出することなく水垢の付着を回避するために特別に選択。
  • 粒子除去のためのデプスろ過。
  • 自動ROメンテナンスのためのROProtect CR。
法的情報
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany