Merck
S7806
Sigma-Aldrich
CpG WIZプラダー・ウィリー/アンジェルマンメチル化特異的PCRアッセイ
The CpG WIZ Prader-Willi/Angelman Amplification Kit is used for determining the methylation status of this region by methylation-specific PCR (MSP).
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.31
品質水準
化学種の反応性
human
メーカー/製品名
CPGWIZ
Chemicon®
テクニック
PCR: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
genomic analysis
輸送温度
dry ice
遺伝子情報
human ... NIPA1(123606)
詳細
プラダー・ウィリー/アンジェルマン症候群の候補遺伝子であるSNRPN(核内低分子リボ核タンパク質関連ポリペプチドN)のCpGアイランドには、異なるメチル化部位が存在します。 通常この部位は、母親のホモログではメチル化され不活性であり、父親のホモログではメチル化されておらず転写活性があります。 プラダー・ウィリー患者の研究サンプルにはメチル化された対立遺伝子のみが存在し、アンジェルマン症候群(AS)患者の研究サンプルにはメチル化されていない対立遺伝子のみが存在します。 CpG WIZプラダー・ウィリー/アンジェルマン増幅キットは、メチル化特異的PCR(MSP)によってこの領域のメチル化状態を判定するために使用します。 キットには、SNRPN遺伝子のCpGアイランドをターゲットとするプライマーが含まれています。 キットの両方のプライマーセットが同じ条件下でテンプレートを増幅する、PCRパラメータが特定されています。 両方のプライマーセットで産物を生成する正常コントロールゲノムDNAも含まれています。
メチル化特異的PCR(MSP)は、少量のDNAを利用して異常な遺伝子メチル化を高感度で検出する新しい技術です(Herman, 1996)。このプロセスでは、最初に亜硫酸水素塩反応を使用してDNAを改変し、その後、メチル化DNAと非メチル化DNAを区別するように設計された特定のプライマーを使用してPCR増幅を行います。
アプリケーション
技術の原則
CpGenome DNA Modification Kit(カタログ番号:S7820)またはCpGENOME Fast DNA Modification Kit(カタログ番号:S7824)を使用すると、最初の亜硫酸水素塩反応が促進されます。また、CpG Wizプラダー・ウィリー/アンジェルマン増幅キットには、遺伝子特異的PCR増幅反応に必要な試薬が含まれています。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CPGWIZ is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
Jan Code
S7806:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yen-Liang Liu et al.
Biophysical journal, 111(10), 2214-2227 (2016-11-17)
Whereas important discoveries made by single-particle tracking have changed our view of the plasma membrane organization and motor protein dynamics in the past three decades, experimental studies of intracellular processes using single-particle tracking are rather scarce because of the lack
Yen-Liang Liu et al.
Cancers, 11(12) (2019-12-07)
Advanced prostate cancer is a very heterogeneous disease reflecting in diverse regulations of oncogenic signaling pathways. Aberrant spatial dynamics of epidermal growth factor receptor (EGFR) promote their dimerization and clustering, leading to constitutive activation in oncogenesis. The EphB2 and Src