Merck
SCC048
Sigma-Aldrich
N27ラットドーパミン作動性神経細胞株
Rat
別名:
Dopamine Neural Cells, 1RB3AN27 Cell Line
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
製品名
N27ラットドーパミン作動性神経細胞株, The N27 rat dopaminergic neural cell line has been used as a dopaminergic neuron model for in vitro and in vivo studies.
由来生物
rat
品質水準
テクニック
cell culture | stem cell: suitable
輸送温度
liquid nitrogen
詳細
N27ラットドーパミン作動性ニューロン細胞株をE12ラット中脳組織から採取し、SV40をトランスフェクトして細胞株を不死化しました。N27細胞株を6-ヒドロキシドーパミン傷害ラット(PDの動物モデル)の線条体に注射すると、神経障害が時間依存的に改善しました。この不死化細胞株は、ドーパミン生合成、神経毒性の研究において慎重に特性評価されており、in vitroおよびin vivo研究でドーパミン作動性ニューロンモデルとして使用されています。
パーキンソン病は、中枢神経系の神経変性疾患であり、世界中で600万人を超える人々が罹患しています。パーキンソン病の運動症状は、中脳の領域である黒質のドーパミン産生細胞の死滅により生じます。in vivoでこれらのドーパミン産生ニューロンの消失を遅らせたり補充したりするために、多数の試みがなされてきました。
細胞株の説明
神経幹細胞
神経系細胞
アプリケーション
本品は、製品文書に詳述されている「限定使用契約」の条項に従い、非商用研究のための内部使用を目的としてのみ販売することを意図しています。その他の用途に関する情報については、licensing@emdmillipore.comにご連絡ください。
研究カテゴリー
幹細胞研究
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
神経幹細胞
神経化学・ニューロトロフィン
神経変性疾患
神経再生医学
品質
• 各バイアルには≥1X106個の生存細胞が含まれています。
•細胞はマイコプラズマ汚染陰性です。
保管および安定性
N27細胞は液体窒素内で保存してください。細胞は、細胞マーカーの発現および機能に顕著な影響を及ぼすことなく、少なくとも10継代培養できます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SCC048:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ryan P McGlinchey et al.
The Journal of biological chemistry, 294(25), 9973-9984 (2019-05-17)
A pathological feature of Parkinson's disease (PD) is Lewy bodies (LBs) composed of α-synuclein (α-syn) amyloid fibrils. α-Syn is a 140 amino acids-long protein, but truncated α-syn is enriched in LBs. The proteolytic processes that generate these truncations are not
Establishment and characterization of immortalized clonal cell lines from fetal rat mesencephalic tissue.
Prasad, K N, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology. Animal, 30A, 596-603 (1994)
Fatema Bhinderwala et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 1996, 217-257 (2019-05-28)
Metabolomics has been successfully applied to study neurological and neurodegenerative disorders including Parkinson's disease for (1) the identification of potential biomarkers of onset and disease progression; (2) the identification of novel mechanisms of disease progression; and (3) the assessment of
M Terashvili et al.
Neuroscience, 223, 68-76 (2012-08-07)
Astrocytes perform several functions that are essential for normal neuronal activity. They play a critical role in neuronal survival during ischemia and other degenerative injuries and also modulate neuronal recovery by influencing neurite outgrowth. In this study, we investigated the
PKC? mediates paraquat-induced Nox1 expression in dopaminergic neurons.
Cristov?o, Ana Clara, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 437, 380-385 (2013)