Merck
SCWP09025
Millipore
MF-Milliporeメンブレンフィルター 孔径8 µm
MF-Millipore, filter diam. 90 mm, hydrophilic
別名:
MCEメンブレンフィルター、8.0 μm孔径
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
8.0 μm pore size
84 % porosity
物質:
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
特徴:
hydrophilic
フィルタ直径:
90 mm
厚さ:
135 μm
無菌性:
non-sterile
物質
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
品質水準
詳細
90 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 25 discs
無菌性
non-sterile
特徴
hydrophilic
メーカー/製品名
MF-Millipore
Millipore
パラメーター
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
フィルタ直径
90 mm
厚さ
135 μm
重量分析抽出物
6%
屈折率
n/D 1.515
Matrix
MF-Millipore
ポアサイズ
8.0 μm pore size
84 % porosity
キャパシティ
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
泡立ち点
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
輸送温度
ambient
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
MF-Milliporeメンブレンフィルターは、酢酸セルロースと硝酸セルロースの生物学的に不活性な混合物であることから、分析および研究用途において最も広く使用されているメンブレンの1つとなっています。
Triton界面活性剤を含まないMF-Milliporeフィルターは、標準的なMF-Milliporeフィルターと比べて湿潤剤の量が最小限で、水抽出可能成分が少なくなっています。
特長・利点:
- 生物学的および環境的モニタリング用途の多目的フィルター
- さまざまな孔径を取り揃えています。色:黒または白、表面の格子:ありまたはなし
- 酸化エチレン、ガンマ線照射、オートクレーブ滅菌法に適合
フィルターコード:SCWP
アプリケーション
  • 液体収容タンクのQC
  • 液体モニタリング
  • 空気モニタリング
  • 粒子回収
  • 粒子分析
法的情報
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
硝酸エステル類
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
SCWP09025:
JBRSCWP09025:
試験成績書(COA)