Merck
SLHNX13
Millipore
Millex® Nylon syringe filter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
別名:
0.45 μm Nylon syringe filter, Millex-HN syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
ポアサイズ:
0.45 μm
H:
21 mm
直径:
13 mm
ろ過面積:
0.8 cm2
容量:
10 mL
無菌性:
non-sterile
物質:
Nylon membrane
polypropylene housing
物質
Nylon membrane
polypropylene housing
品質水準
認証
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA OTM-45
無菌性
non-sterile
製品種目
Millex®
特徴
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
メーカー/製品名
Millex®
パラメーター
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
37 L/min flow rate
37 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
テクニック
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
21 mm
直径
13 mm
ろ過面積
0.8 cm2
容量
10 mL
purple
ポアサイズ
0.45 μm
入力
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
泡立ち点
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
フィッティング
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
輸送温度
ambient
詳細
Millex® Syringe Filter, Nylon, Non-sterile are hydrophilic nylon membranes that are compatible with a wide range of solvents including aqueous and organic solutions.
法的情報
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
フィルトレーション(ろ過)は、溶出試験において、溶出プロセスを終了して、HPLC分析用のサンプルを調製するために行われますこのページでは、溶出試験におけるフィルトレーション(ろ過)の重要性と親水性PTFE Millex®シリンジフィルターの有用性について説明します。
関連コンテンツ
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.