主要文書
XX30025RK
Millipore
マイクロシリンジ25 mm交換用パーツキット
Accessories for filter holders for sample preparation.
別名:
25 mm Syringe Parts, Microsyringe Replacement Kit, Parts Kit for Microsyringe
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
品質水準
内径
6.3 mm (0.25 in.)
適合性
for use with Microsyringe 25
輸送温度
ambient
詳細
シリンジフィルターを自作しましょう!マイクロシリンジとスウィニーフィルターホルダーが、皆様のアプリケーションに最適なメンブレンのタイプと直径を選択できる柔軟性をもたらします。除菌のために、メンブレンを装着したままでフィルターホルダーを高圧蒸気滅菌できます。小容量の液体はシリンジで採水してウルトラクリーニングまたは滅菌し、大容量をろ過する場合はライン内に装着してください。
特徴および利点
•2種類のサイズで幅広い処理容量に対応します
•耐久性に優れたステンレス鋼構造が長年にわたる使用を保証し、使い捨てシリンジフィルターの廃棄量を削減します
•除菌のために、フィルターを装着したまま高圧蒸気滅菌できます
用途:
液体のウルトラクリーニングまたは滅菌
XX3001200 スウィニーフィルターホルダー13 mm、ステンレス鋼
XX3002500 マイクロシリンジフィルターホルダー25 mm、ルアーロック、ステンレス鋼
XX3002514 マイクロシリンジフィルターホルダー25 mm、NPTF、ステンレス鋼
交換用パーツ
XX30012RK スウィニー13 mm交換用パーツキット
XX30025RK マイクロシリンジ25 mm交換用パーツキット
アプリケーション
サンプル調製用フィルターホルダーの付属品。
構成
次のものを含みます - (2)PTFE Oリング、(2)サポートスクリーンガスケット、(2)ステンレス鋼サポートスクリーン、(1)レンチ