主要文書
ZLXL00ESV
Milli-Q
外部ソレノイドバルブ
For use with Milli-Q® CLX / HR / HX systems
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104200
NACRES:
JA.13
包装
pkg of 1 unit
適合性
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
外部ソレノイドバルブは、装置が漏れを検出した場合に、その場所で水流を止めるために使用されます。
アプリケーション
ウォーターセンサーと併用して、水による損害を受けないようにラボの周囲やその他の装置を保護するために使用されます。
特徴および利点
ハイフローシステム向け外部ソレノイドバルブ | ZLXL00ESV用の純正交換部品。
法的情報
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany