Merck
11276905001
Roche
インターフェロン-γ, マウス(mIFN-γ)
recombinant (E. coli)
別名:
mIFN
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
由来生物
mouse
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
フォーム
solution
比活性
>5*10^6 U/mg
包装
pkg of 100,000 U (20 μg, 1 ml)
メーカー/製品名
Roche
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
IFN-γ(インターフェロン-γ)はナチュラルキラーT細胞、マクロファージ、Th1 CD4 T細胞、および活性化CD8 T細胞によって産生され、年齢とともに産生が増加します。
組換え、インターフェロン-γ、マウス(mIFN-γ)は大腸菌中で作り出され、標準クロマトグラフィー手法で精製されます。
一次構造:マウスと同一の1つのポリペプチド鎖(131アミノ酸)、天然IFN-?(133アミノ酸)、ただし、カルボキシ末端に最後の2つのアミノ酸がなく、グリコシル化されていません。グリコシル化は生物活性に必須ではありません。
(mIFN- γ , NIH, reference standard, Gg 02–901-533, at least the same specific activity (EC 50 ) compared to the indicated standard is guaranteed.
特異性
種特異性:マウス
アプリケーション
インターフェロン-γ、マウス(mIFN-γ)は細胞培養に使用されています。
組換えマウスインターフェロン-γは、マウスモデルシステムでのIFN-γ(インターフェロン-γ)作用の研究に有用なツールです。
生物化学的/生理学的作用
インターフェロン-γ(IFN-γ)は細胞性免疫に関与し、免疫細胞と標的組織に炎症誘発効果があります。その機能は異なり、組織固有です。IFN-γは標的細胞でのMHC-I発現を増加させてT細胞媒介免疫応答を誘導し、免疫細胞および非免疫細胞の両方で発現するIFN-γ受容体を介して作用します。IFN-γは大腸炎およびシェーグレン症候群の発症に関連します。
品質
  • 純度:>95%(SDS-PAGE)
  • エンドトキシンレベル:<0.1 EU/μg(LALテスト)、<10 EU/mL (LALテスト)
シーケンス
組換えインターフェロン-γの一次構造、マウス(mIFN-γ)は、天然、マウスIFN-γ(1つのポリペプチド鎖、131アミノ酸)のものと同じですが、組換えmIFN-γにはC末端に最後の2つのアミノ酸がなく、グリコシル化されていません。グリコシル化は生物活性に必須ではありません。
鎖長131 AA
単位の定義
EC 50の定義:1単位のNIH IFN-γ参照標準(Gg 02–901-533)(L細胞-EMC ウイルス/細胞変性効果)(1単位 = 0.2 ng/mL)で表されるものと等価な抗ウイルス活性を得るのに必要なmIFN-γの量。
EC50の定義:1単位は、1単位のNIH IFN-γ参照標準(Gg 02-901-533)で表されるものと等価な抗ウイルス活性を生成するのに必要なmlFN-γの量として定義されます。(L細胞-EMCウイルス/細胞変性効果)(1単位 = ≤0.2 ng/mL)
物理的形状
PBS(リン酸緩衝化生理食塩水)およびBSA(ウシ血清アルブミン)中の0.2 μm微細孔径膜、10万U/mL(20 μg/mL)でろ過した溶液、1 mg/mL [BSAの純度:98%、エンドトキシン(LAL):< 1 EU/mg BSA]。
調製ノート
標準溶液:濃縮mlFN-γ溶液(10万U/mL)をPBSまたは1 mg/mL(0.1%)のBSAまたは1~10%の血清を含む培養液で希釈します。
貯蔵条件(標準溶液):-15~-25°C
溶液を小分けして-15~-25°Cで貯蔵してください。
凍結と融解の繰り返しは避けてください。
その他情報
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
生命科学研究専用です。診断手順には使用しません。
1 EUは0.1 ngに相当します。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Interferon-gamma deficiency protects against aging-related goblet cell loss.
Volpe E A, et al.
Oncotarget, 7(40), 64605-64605 (2016)
The Rac-specific exchange factors Dock1 and Dock5 are dispensable for the establishment of the glomerular filtration barrier in vivo.
Laurin M, et al.
Small Gtpases, 4(4), 221-230 (2013)
Natividad R Fuentes et al.
Journal of lipid research, 62, 100026-100026 (2021-01-31)
Epidermal growth factor receptor (EGFR) signaling drives the formation of many types of cancer, including colon cancer. Docosahexaenoic acid (DHA, 22∶6Δ4,7,10,13,16,19), a chemoprotective long-chain n-3 polyunsaturated fatty acid suppresses EGFR signaling. However, the mechanism underlying this phenotype remains unclear. Therefore
Interferon-? derived from cytotoxic lymphocytes directly enhances their motility and cytotoxicity.
Bhat P, et al.
Cell Death & Disease, 8(6), e2836-e2836 (2017)
The mTORC2/Akt/NF?B pathway-mediated activation of TRPC6 participates in adriamycin-induced podocyte apoptosis.
Zhang H T, et al.
Cellular Physiology and Biochemistry, 40(5), 1079-1093 (2016)