Merck
11965085001
Roche
Anti-His6-ペルオキシダーゼ
from mouse IgG1
別名:
抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
mouse
品質水準
結合体
peroxidase conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
BMG-his-1, monoclonal
フォーム
lyophilized
包装
pkg of 50 U
メーカー/製品名
Roche
アイソタイプ
IgG1
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
抗His6-ペルオキシダーゼは、西洋ワサビペルオキシダーゼに抱合したHis6-タグ化タンパク質に対するモノクローナル抗体です。抗His6-ペルオキシダーゼは、天然および組換えタンパク質の双方の連続した6つのヒスチジン残基のエピトープを特異的に認識します。本抗体はエピトープ配列の位置に関係なく、未変性および変性ヒスチジンタグ化融合タンパク質と反応しますが、C末端のHis6エピトープを高感度で優先的に認識します。
特異性
抗His6-ペルオキシダーゼは、天然および組換えタンパク質の連続した6つのヒスチジン残基(His6)のエピトープを特異的に認識します。これは、エピトープ配列の位置に関係なく、未変性および変性ヒスチジンタグ化融合タンパク質の双方と反応します。しかし、抗-His6-ペルオキシダーゼは、C末端のHis6エピトープを高感度で優先的に認識します。抗His6は、使用する発現システムに関係なく、ヒスチジンタグ化タンパク質の特異的で高感度な検出を可能にします。
抗体は、天然および組換えタンパク質の連続した6つのヒスチジン残基(His6)のエピトープを認識します。これはエピトープ配列の位置に関係なく、未変性および変性ヒスチジンタグ化融合タンパク質の双方と反応します。
アプリケーション
抗His6-ペルオキシダーゼは、融合毒素のin vitroでの血清安定性、プルダウンアッセイおよびウエスタンブロット法に使用されています。
抗His6-ペルオキシダーゼは、以下のHis6-タグ化タンパク質の検出に使用されます:
  • ELISA(酵素結合性免疫吸着検定法)
  • ウエスタンブロット法
品質
機能テスト:組換えHis6-タグ化タンパク質を発現する細胞株からの抽出物を用いたウエスタンブロット法。
調製ノート
ワーキング濃度:抱合体のワーキング濃度は用途と基質によって決まります。
以下の濃度をガイドラインとして考慮する必要があります。
  • ELISA: 100 mU/mL
  • ウエスタンブロット法:100 mU/mL
再構成
1 mLの2回蒸留水を加えて最終濃度を50 U/mLにします。
復元調製は10分以上かけて行ってください。
その他情報
ライフサイエンス研究専用です。診断にはご使用になれません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
KaiC intersubunit communication facilitates robustness of circadian rhythms in cyanobacteria
Kitayama Y, et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Elaheh Gheybi et al.
Cancer reports (Hoboken, N.J.), 6(3), e1745-e1745 (2022-10-28)
CD44, as a tumor-associated marker, can be used to detect stem cells in breast cancer. While CD44 is expressed in normal epithelial cells, carcinoma cells overexpress CD44. In the current study, we designed a recombinant protein that included the variable
Andra-Octavia Roman et al.
Nature communications, 13(1), 876-876 (2022-02-17)
The membrane receptor kinases HAESA and HSL2 recognize a family of IDA/IDL signaling peptides to control cell separation processes in different plant organs. The homologous HSL1 has been reported to regulate epidermal cell patterning by interacting with a different class
Identification and Characterization of Heptaprenylglyceryl Phosphate Processing Enzymes in Bacillus subtilis
Linde M, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 291(28), 14861-14870 (2016)
Dinesh Adhikary et al.
The Journal of experimental medicine, 203(4), 995-1006 (2006-03-22)
Epstein-Barr virus (EBV) establishes lifelong persistent infections in humans by latently infecting B cells, with occasional cycles of reactivation, virus production, and reinfection. Protective immunity against EBV is mediated by T cells, but the role of EBV-specific T helper (Th)