Merck
SAB4200620
Sigma-Aldrich
モノクローナル抗ポリヒスチジン抗体 マウス宿主抗体
clone HIS-1, purified immunoglobulin
別名:
モノクローナル6xヒスタグ, モノクローナル6ヒスエピトープタグ, モノクローナルHHHHHHエピトープタグ, モノクローナルヒス-タグ, モノクローナルヒス6タグ, モノクローナルヒスチジンタグ付き, モノクローナルヘキサヒスタグ, モノクローナルポリ-ヒス-タグ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HIS-1, monoclonal
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
flow cytometry: 3-6 μg/test
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL
immunofluorescence: 4-8 μg/mL
アイソタイプ
IgG2a
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
モノクローナル抗ポリヒスチジン(マウスIgG2aアイソタイプ)は、マウス多発性骨髄腫細胞と遺伝子組換えHisタグ付き融合タンパク質で免疫化されたBALB/cマウス由来の脾細胞の融合によって産生されるハイブリドーマHIS-1から生じます。この抗体は、バイオリアクターを用いて培養されたハイブリドーマ細胞の上清培養液から生成します。このモノクローナル抗ポリヒスチジンは、天然または変性還元型合成ポリヒスチジンおよびポリヒスチジンタグ付き融合タンパク質を認識します。これは、pET、pRSETおよびpTrc原核細胞発現ベクターにより発現した融合タンパク質と反応します。この抗体は、N末端タグ付き融合タンパク質を選択的に認識します。
物理的形状
15 mMアジ化ナトリウムを保存剤として含有する、0.01 Mリン酸緩衝生理食塩水(pH 7.4)として提供されます。
保管および安定性
長期保存する場合は、溶液を小分けして-20℃で冷凍してください。凍結・解凍を繰り返したり、霜取り不要冷凍庫に保管したりするのは推奨しません。長期保管によりわずかな濁りが見られる場合は、遠心分離によって溶液を清澄してから使用します。12時間以内に使用しなかった作業用希釈試料は廃棄しなければなりません。
その他情報
さまざまな技法と調製を使って最良の結果を得るために、滴定によって最適な作業用希釈液を決定することを推奨します。感度の高い膜の使用を推奨いたします。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB4200620-25UL:
SAB4200620-VAR:
IRO97439:
SAB4200620-BULK:
SAB4200620-200UL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lilian Vincis Pereira Sanglard et al.
International journal of molecular sciences, 24(17) (2023-09-09)
Pentatricopeptide repeat (PPR) proteins are considered a potential tool for manipulating organelle gene expression in plants because they can recognise a wide range of different RNA sequences, and the molecular basis for this sequence recognition is partially known and understood.
Jon Lundstrøm et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 20, 306-320 (2024-02-27)
Plant lectins have garnered attention for their roles as laboratory probes and potential therapeutics. Here, we report the discovery and characterization of Cucumis melo agglutinin (CMA1), a new R-type lectin from melon. Our findings reveal CMA1's unique glycan-binding profile, mechanistically
Structure of the transmembrane protein 2 (TMEM2) ectodomain and its apparent lack of hyaluronidase activity.
Niu, et al.
Wellcome open research, 8, 76-76 (2023)