包装
pkg of 1 set (11500694001 [4,000 cm2 membrane])
pkg of 1 set (11500708001 [1,000 cm2 membrane])
品質水準
メーカー/製品名
Roche
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
BM化学発光ウエスタンブロッティング基質(POD)は、メンブレン上の細胞を視覚化する目的で西洋ワサビペルオキシダーゼ結合二次抗体とともに使用されています。
特徴および利点
感度:<ウエスタンブロットで抗原10 pgを検出。PVDFメンブレン上の他の非放射性または放射性検出系と比べて10倍以上高い感度を示します(β-ガラクトシダーゼ、抗β-ガラクトシダーゼ、または抗マウスIgG-POD、Fab断片を使用)。
包装
1キットに3成分が含まれています。
品質
各ロットはドットブロットで機能試験済みです。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- Luminol Substrate Solution with enhancer
- NaBO3 Starting Solution
- Blocking Reagent
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
Syncytin proteins incorporated in placenta exosomes are important for cell uptake and show variation in abundance in serum exosomes from patients with preeclampsia.
Faseb Journal, 3703-19 null
Kinome-wide functional analysis highlights the role of cytoskeletal remodeling in somatic cell reprogramming.
Cell Stem Cell, 523-34 null
Characterization of the platelet granule proteome: Evidence of the presence of MHC1 in alpha-granules
Journal of Proteomics, 130-40 null