グレード
SAJ first grade
蒸気圧
1 mmHg ( 100 °C)
アッセイ
≥97.0%
形状
crystalline
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
利用可能性
available only in Japan
pH
2.5-3.5 (20 °C)
SMILES記法
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
ターゲットの組織
Lungs
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01-2670-5-500G-J:
試験成績書(COA)