グレード
JIS special grade
アッセイ
≥99.5%
形状
solid
反応適合性
reagent type: catalyst
core: aluminum
利用可能性
available only in Japan
pH
3.3 (94.88 g/L)
mp
92 °C (lit.)
密度
1.757 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Al.K.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;+1;;;;;;;;;;;;;;/p-4
InChI Key
GNHOJBNSNUXZQA-UHFFFAOYSA-J
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01-2990-8-20KG-J:
01-2990-5-500G-J:
試験成績書(COA)