グレード
SAJ special grade
蒸気密度
4.76 (vs air)
蒸気圧
42 mmHg ( 92 °C)
741 mmHg ( 188 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
482 °F
expl. lim.
0.7-4.9 %, 100 °F
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
189-191 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
密度
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
InChI Key
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
134.6 °F - closed cup
引火点(℃)
57 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
07-0050-5-500ML-J:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)