製品名
ヘキサン, JIS 300, ≥96.0%, for residue analysis
グレード
for residue analysis
認証
JIS 300
蒸気密度
~3 (vs air)
蒸気圧
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥96.0%
フォーム
liquid
自己発火温度
453 °F
expl. lim.
7.7 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.375 (lit.)
pH
7
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-7.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13-0820-7-1L-J:
13-0820-3-3L-J:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)