Merck
19-3310
Sigma-Aldrich
2-ブタノン
SAJ first grade, ≥99.0%
別名:
MEK, エチルメチルケトン, メチルエチルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5COCH3
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
741880
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
グレード
SAJ first grade
蒸気密度
2.49 (vs air)
蒸気圧
71 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
liquid
自己発火温度
960 °F
expl. lim.
10.1 %
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
密度
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 腐食プロセス中に環境中に放出される微量アルミニウムの定量における、PbFE に準拠した吸着ストリッピングボルタンメトリーの応用:この研究では、環境モニタリング技術におけるアンモニア緩衝液の役割、特に腐食プロセスに影響を与える金属イオン活性の追跡における役割が強調されています(Wasąg J, Grabarczyk M, 2021)。
  • アンモニア連結により制御された縦方向スピン秩序の長期生成により、高速 SABRE 過分極 2D NMR が可能に:アンモニア緩衝液により促進された高度な NMR 技術を実証し、製薬研究に不可欠な分子イメージング能力を強化しています(Vaneeckhaute E, De Ridder S, Tyburn JM, Kempf JG, Taulelle F, Martens JA, Breynaert E, 2021)。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
15.8 °F
引火点(℃)
-9 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
19-3310-3-3L-J:
19-3310-8-14KG-J:
19-3310-5-500ML-J:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S G Carmella et al.
Cancer research, 53(4), 721-724 (1993-02-15)
Metabolites of the tobacco-specific nitrosamine, 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanone, a potent pulmonary carcinogen, have been quantified in the urine of 11 smokers. They were not detected in nonsmokers' urine. The metabolites, 4-(methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol and its glucuronide, were detected in quantities of 0.23-1.0 and 0.57-6.5
L B Goldsmith et al.
Contact dermatitis, 19(5), 348-350 (1988-11-01)
Irritant contact dermatitis along with an increased transepidermal water loss can result from exposing the skin to solvents. A study of the interaction of various solvents with human stratum corneum was made using thin-layer chromatography. Comparison of 10 solvents (trichloroethylene
Sherille D Bradley et al.
Cancer immunology research, 3(6), 602-609 (2015-03-22)
Oncogene activation in tumor cells induces broad and complex cellular changes that contribute significantly to disease initiation and progression. In melanoma, oncogenic BRAF(V600E) has been shown to drive the transcription of a specific gene signature that can promote multiple mechanisms
Federico Mele et al.
Nature communications, 6, 6431-6431 (2015-03-17)
T helper (TH) cell polarization during priming is modulated by a number of signals, but whether polarization to a given phenotype also influences recall responses of memory TH cells is relatively unknown. Here we show that miR-181a is selectively induced
Jeong-Hwan Yoon et al.
Nature communications, 6, 7600-7600 (2015-07-22)
Transforming growth factor-β (TGF-β) and interleukin-6 (IL-6) are the pivotal cytokines to induce IL-17-producing CD4(+) T helper cells (TH17); yet their signalling network remains largely unknown. Here we show that the highly homologous TGF-β receptor-regulated Smads (R-Smads): Smad2 and Smad3