グレード
JIS special grade
蒸気密度
<1 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 51 °C)
アッセイ
≥99.0%
形状
solid
利用可能性
available only in Japan
屈折率
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 81.7 g/L at 20 °C
密度
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI Key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
30-3890-5-500G-J:
30-3890-2-25G-J:
試験成績書(COA)