アッセイ
≥97.0% (GC)
不純物
≤3% 4-methylmorpholine
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.442
bp
139 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
0.91 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
InChI Key
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
04500-BULK:
04500-250ML:4548173926902
04500-1L:4548173926896
04500-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック