Merck
05290
Millipore
Sterility Indicator (Radiation Sterilization)
suitable for microbiology
別名:
Spore Strips (for Radiation Sterilization), Spore Strips Bioindicator (for Radiation Sterilization)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171621
NACRES:
NA.85
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
品質水準
アプリケーション
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
pharmaceutical
veterinary
microbiology
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
Sterility Indicator (Radiation Sterilization) consists of Bacillus pumilus (ATCC 27142) spores impregnated on paper strips, individually placed into envelopes. The number of spores present per strip: 1 million. Bacillus pumilus is a radiation resistance species. The spores are highly resistant and are used to monitor the efficiency of radiation sterilization. These indicators as specified by U.S. military specification MIL-S-36586 are GMP requirements of U.S. FDA.
包装
package of 25 strips
Dimension envelop (2 strips): 46x70 mm
Dimension strips: 33x7 mm
構成
Bacillus pumilus (ATCC 27142) spores impregnated on paper strips (1 mio. spores per strip)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
05290-25EA-BULK-F:
05290-25TESTS-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Endospores as biological indicator for the validation of sterilization process
CHEUNG H Y
Pharmaceutical Technology, 158-158 (2013)
関連コンテンツ
食品・飲料業界でのHACCPに基づく消毒管理は、製品の安全性を保証し、規制を順守するために重要です。私たちは、食品・飲料製造において、消毒管理・衛生状況のモニタリング工程で使用するさまざまな製品を提供しています。
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.