安全性情報
06295001
Stevia extract
secondary reference standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
その他情報
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Phytochemicals: Stevioside (quantitative); Rebaudiosides A, B, C and D, Dulcoside A, Rubusoside, Steviolbioside, Stevioside (qualitative)
Matrix Group: Botanicals
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
06295001-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1