製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)[C@H](C(O[C@H](C#N)C2=CC=CC(OC3=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H])=C2)=O)[C@@H]1/C=C(Cl)/C(F)(F)F
InChI
1S/C23H19ClF3NO3/c1-22(2)17(12-19(24)23(25,26)27)20(22)21(29)31-18(13-28)14-7-6-10-16(11-14)30-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/b19-12-/t17-,18+,20-/m0/s1/i3D,4D,5D,8D,9D
InChI Key
ZXQYGBMAQZUVMI-FVPAAZJJSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
09148-5MG:
09148-BULK:
09148-VAR:
09148-5MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック