Merck
217387
Supelco
AmberChrom 1X2 Ion Exchange Resin
chloride form, 100-200 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23151817
NACRES:
SB.52
製品名
AmberChrom 1X2 塩化物フォーム, 100-200 mesh
フォーム
(Powder, Beads or Crystals)
品質水準
クロスリンク
2 % cross-linked
パラメーター
66 °C OH- form max. temp.
99 °C Cl- form max. temp.
湿度
70-80%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (gel)
マトリックス活性基
trimethylbenzylammonium functional group
粒径
100-200 mesh
使用pH
0-14
キャパシティ
0.7 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
SMILES記法
N(C)(C)C.C(C)c3c(cccc3)C=C.c2(c(cccc2)C=C)C=C.c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8.C3H9N/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4(2)3/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2;1-3H3
InChI Key
HADXLRSCRPYPJJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
AmberChrom 1X2はアニオン交換樹脂です。
アプリケーション
カラムクロマトグラフィーを用いて海水マトリックスからカドミウムを分離するために、AmberChrom 1X2塩化物フォームが使用されました。また、ガスクロマトグラフィー-質量分析のカラムにも使用されました。
食品や薬剤処理用の強塩基性(タイプ I)陰イオン交換樹脂;FDA食品添加物規制 21CFR(連邦規則集)173.25の要件を満たしています。
特徴および利点
強塩基性陰イオン
その他情報
本イオン交換樹脂は特に処理、洗浄は行われていません。前準備として、適切な溶出と洗浄をお勧めします。
法的情報
AmberChrom is a trademark or registered trademark of affiliates of DuPont de Nemours, Inc.
Amberchrom is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
217387-1FT3:
217387-BULK:
217387-500G:
217387-VAR:
217387-100G:
217387-2.5KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of cadmium in mari waters: on-line preconcentration and flow-through fluorescence detection.
Charles, S., et al.
Analytica Chimica Acta, 440, 37-43 (2001)
Energy transfer-room temperature phosphorescence for the optosensing of transition metal ions.
Di'az-Garci'a, Juan, et al.
Analytica Chimica Acta, 486, 1-10 (2003)
Association of selected viniviticultural factors with sensory and chemical characteristics of New Zealand Sauvignon blanc wines.
Parr, Wendy V., et al.
Food Research International, 53, 464-475 (2013)