Merck
242969
Sigma-Aldrich
ジフェニルアミン-4-スルホン酸ナトリウム
ACS reagent
別名:
4-(フェニルアミノ)ベンゼンスルホン酸 ナトリウム塩, ジフェニルアミン-4-スルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H10NNaO3S
CAS番号:
分子量:
271.27
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
ACS reagent
グレード
ACS reagent
品質水準
テクニック
titration: suitable
SMILES記法
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H11NO3S.Na/c14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h1-9,13H,(H,14,15,16);/q;+1/p-1
InChI Key
DGXTZMPQSMIFEC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジフェニルアミン-4-スルホン酸ナトリウムは金属イオンと共に着色した錯体を形成する能力を持っています。したがって、金属イオン濃度を評価する指示薬として一般に使用されています。また、トリス (2, 2′-ビピリジン)-ルテニウム(II)の電気化学ルミネセンスの効果的な消光剤でもあります。
アプリケーション
ジフェニルアミン-4-スルホン酸ナトリウムは、アニリンとの重合化を介してポリ-(アニリン-co-N-(4-スルホフェニル)アニリンを合成するために使用することができます。 また、金(III) 塩化物三水和物からポリエチレングリコールの存在下で分岐金ナノ結晶を合成するための還元剤として使用されています。これらのナノ結晶は電気触媒としての応用の可能性を持っています。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
242969-5G:
242969-BULK:
242969-VAR:
242969-25G:
242969-2G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reaction products between sodium diphenyl-amine-4-sulfonate and hydrated LaCl3.
Machado LC, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 75(2), 615-621 (2004)
Quenching of the Electrochemiluminescence of Tris (2, 2'-bipyridine)-ruthenium (II) by Sodium Diphenylamine-4-sulfonate
Zhu Y, et al
Analytical Sciences, 25(6), 785-788 (2009)
The effects of several sulfonates on thermal and fire retardant properties of poly (methyl methacrylate) and polystyrene.
He J, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 25(2), 160-167 (2014)
High-yield Synthesis of Branched Gold Nanocrystals by a Sodium Diphenylamine-4-Sulfonate Reduction Process in Polyethylene Glycol Aqueous Solution.
Liu Q, et al.
Chin. J. Chem., 28(4), 537-542 (2010)
Synthesis and properties of novel water-soluble conducting polyaniline copolymers.
Nguyen MT, et al.
Macromolecules, 27(13), 3625-3631 (1994)