Merck
D4130
Supelco
ジデニルアミン-4-硫酸バリウム
redox indicator
別名:
4-(フェニルアミノ)ベンゼンスルホン酸 バリウム塩, ジフェニルアミン-4-スルホン酸 バリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C12H10NO3S)2Ba
CAS番号:
分子量:
633.88
Beilstein:
3795146
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
product name
ジデニルアミン-4-硫酸バリウム, for redox titration
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
powder
テクニック
titration: suitable
溶解性
50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow-green
微量陽イオン
C: 44.3-46.6%
N: 4.1-4.8%
SMILES記法
[Ba++].[O-]S(=O)(=O)c1ccc(Nc2ccccc2)cc1.[O-]S(=O)(=O)c3ccc(Nc4ccccc4)cc3
InChI
1S/2C12H11NO3S.Ba/c2*14-17(15,16)12-8-6-11(7-9-12)13-10-4-2-1-3-5-10;/h2*1-9,13H,(H,14,15,16);/q;;+2/p-2
InChI Key
IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
さらに知るには弊社のTitration Center(滴定センター)を参照してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
D4130-VAR:
D4130-BULK:
D4130-50G:4548173194127
D4130-5G:4548173194134
D4130-25G:4548173194110