Merck
26203
Hamilton® GASTIGHT®シリンジ、1700シリーズ、PTFEルアーロック
1710TLL, volume 100 μL, PTFE Luer lock, needle size (not included)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
eCl@ss:
32070500
物質
PTFE Luer lock
ニードルサイズ
(not included)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 81020
ニードル長
, n/a
容量
100 μL
フィッティング
luer lock (without slots)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamiltonシリンジには、GC分析でのガス交換を最小にできる気密タイプがあります。正確な容量を送出できます。プランジャーは極めて優れています。先端はルアーロックシリンジに通されており、針を先端にしっかりとねじ込むことができます。
アプリケーション
石英ガラスチップ内に作られたマイクロチャネルで実施したイオン対溶媒抽出中に、液体試料および移動相の流速調節において使用されています。
法的情報
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)
Integration of a microextraction system on a glass chip: ion-pair solvent extraction of Fe (II) with 4, 7-diphenyl-1, 10-phenanthrolinedisulfonic acid and tri-n-octylmethylammonium chloride.
Tokeshi, Manabu, Tomoko Minagawa, and Takehiko Kitamori.
Analytical Chemistry, 72.7, 1711-1714 (2000)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Jeffrey S. Guy
Pharmacology for the Prehospital Professional, 54-54 (2009)