安全性情報
26228
Hamilton®シリンジ、700シリーズ、固定針
701SN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
別名:
ハミルトン®シリンジ701SN、10 μL、23S GA、1.71インチ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
stainless steel needle (point style 1)
ニードルサイズ
23s ga (cone tip)
特徴
needle type N (cemented needle)
point style 1
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Hamilton 80395
ニードル長
43 mm (1.71 in.)
容量
10 μL
適合性
for use with Hamilton 701SN (use with Merlin Microseal)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
アプリケーション
It has been used in filling the fibre with extraction solvent, during screening of cocaine and its metabolites in urine samples using hollow fibre membrane solvent microextraction (HFMSME).
法的情報
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Preliminary studies of a fast screening method for cocaine and cocaine metabolites in urine using hollow fibre membrane solvent microextraction (HFMSME).
de Jager, Lowri S., and Anthony RJ Andrews.
Analyst, 126.8, 1298-1303 (2001)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)