Merck
293733
Sigma-Aldrich
ベンゾフェノンイミン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2C=NH
CAS番号:
分子量:
181.23
Beilstein:
1100371
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
liquid
テクニック
titration: suitable
屈折率
n20/D 1.618 (lit.)
bp
151-153 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
N=C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H11N/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H
InChI Key
SXZIXHOMFPUIRK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンゾフェノンイミンは、アンモニアの代わりとして重要な役割を果たします。主に、保護された第一級アミンを選択的に形成するアンモニア同等物として使用されます。ベンゾフェノンイミンは合成中間体として、特にグリシンシッフ塩基の合成に有用です。
アプリケーション
ベンゾフェノンイミンは、ニトリル生成ダイマーの調製に有用です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
228.2 °F - closed cup
引火点(℃)
109 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
293733-100G:
293733-25G:
293733-BULK:
293733-VAR:
293733-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Suzanne Fergus et al.
The Journal of organic chemistry, 69(14), 4663-4669 (2004-07-03)
A series of novel hexaaryl diazatrienes 5 ("nitrile ylide dimers") were synthesized directly from the corresponding diaryl ketimines 12 and dichlorotoluenes 13 in a facile one-pot synthesis. The carbene character of the nitrile ylides was investigated by varying the substituents
Lukas Lohmeyer et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(26), 5834-5845 (2020-02-06)
New redox-active 1,2,5,6-tetrakis(guanidino)-naphthalene compounds, isolable and storable in the neutral and deep-green dicationic redox states and oxidisable further in two one-electron steps to the tetracations, are reported. Protonation switches on blue fluorescence, with the fluorescence intensity (quantum yield) increasing with