Merck
32007
Supelco
イマザリル
PESTANAL®, analytical standard
別名:
1-[2-(アリルオキシ)-2-(2,4-ジクロロフェニル)エチル]イミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14Cl2N2O
CAS番号:
分子量:
297.18
Beilstein:
545683
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCC=C)c(Cl)c1
InChI
1S/C14H14Cl2N2O/c1-2-7-19-14(9-18-6-5-17-10-18)12-4-3-11(15)8-13(12)16/h2-6,8,10,14H,1,7,9H2
InChI Key
PZBPKYOVPCNPJY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
イマザリルは、主に収穫後の腐敗を防ぐために使用される殺菌剤です。主に果物、野菜、観賞植物に使用され、菌類の成長を抑制します。
アプリケーション
イマザリルは、果物サンプルから生体異物を測定するためのリアルタイム質量分析(DART-MS)技術における直接分析の参照標準として使用されています。水試料からのイマザリル濃度の決定のためのフローインジェクション光誘起化学発光法の参照標準として使用されました。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32007-BULK:
32007-VAR:
32007-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Flow injection photoinduced chemiluminescence determination of imazalil in water samples.
Meseguer-Lloret S, Torres-Cartas S, Gomez-Benito MC.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 398(7-8), 3175-3182 (2010)
Direct peel monitoring of xenobiotics in fruit by direct analysis in real time coupled to a linear quadrupole ion trap-orbitrap mass spectrometer.
Farre M, Pico Y, Barcelo D.
Analytical Chemistry, 85(5), 2638-2644 (2013)
Peng Geng et al.
International journal of food microbiology, 151(2), 190-194 (2011-09-17)
Biocontrol efficacy of an antagonistic yeast Kluyveromyces marxianus was evaluated individually or in combination with sodium bicarbonate (SBC) against green mold of citrus fruit caused by Penicillium digitatum. Their effects on postharvest quality of citrus fruit were also investigated. The
Kimberly L Cook et al.
Journal of environmental management, 92(7), 1760-1766 (2011-03-05)
Poultry litter is a valuable nutrient source for crop production. Successful management to reduce ammonia and its harmful side-effects on poultry and the environment can be aided by the use of litter amendments. In this study, three acidifiers, two biological
E J Keeble et al.
The Veterinary record, 167(22), 862-864 (2011-01-26)
An outbreak of Trichophyton dermatophytosis was diagnosed in a group of four L'Hoest's monkeys (Cercopithecus lhoesti) housed in the primate section at a zoological collection. The affected animals presented with areas of non-pruritic alopecia, scaling and crusting. The diagnosis was