蒸気密度
5.31 (vs air)
蒸気圧
9.46 mmHg ( 115 °C)
製品種目
PESTANAL®
自己発火温度
1004 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
0.6 %, 111 °F
5.8 %, 166 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
255 °C (lit.)
mp
68-70 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H10/c1-3-7-11(8-4-1)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
ZUOUZKKEUPVFJK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
35800-BULK:
35800-VAR:
35800-1G:4548173954103