Merck
32461
Supelco
アメトクトラジン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
5-エチル-6-オクチル[1,2,4]トリアゾロ[1,5-a]ピリミジン-7-アミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H25N5
CAS番号:
分子量:
275.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCCCCCc1c(CC)nc2cnnn2c1N
InChI
1S/C15H25N5/c1-3-5-6-7-8-9-10-12-13(4-2)19-15-17-11-18-20(15)14(12)16/h11H,3-10,16H2,1-2H3
InChI Key
GGKQIOFASHYUJZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ametoctradin is a novel triazolopyrimidine fungicide, considered as effective agricultural fungicide. It is also an oomycete-specific fungicide, as it is potent inhibitor of mitochondrial bc1 complex of oomycetes in mitochondrial respiration.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
32461-BULK:
32461-VAR:
32461-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
ジカンバ PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45430
ジカンバ
アバメクチン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
31732
アバメクチン
キャプタン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32054
キャプタン
Ametoctradin is a Potent Q o Site Inhibitor of the Mitochondrial Respiration Complex III
Zhu, Xiaolei, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 63 (13), 3377-3386 (2015)
Synthesis of Ametoctradin and Its Bioactivity.
Chai, B. S., et al.
Agrochemicals, 51, 645-674 (2012)
Binding of the respiratory chain inhibitor ametoctradin to the mitochondrial bc1 complex.
Fehr, Marcus, Antje Wolf, and Gerd Stammler
Pest Management Science, 72 (3), 591-602 (2016)