Merck
32533
Supelco
ベダプロフェン
VETRANAL®, analytical standard
別名:
(±)-2-(4-シクロヘキシルナフタレン-1-イル)プロピオン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22O2
CAS番号:
分子量:
282.38
Beilstein:
5568831
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C(O)=O)c1ccc(C2CCCCC2)c3ccccc13
InChI
1S/C19H22O2/c1-13(19(20)21)15-11-12-16(14-7-3-2-4-8-14)18-10-6-5-9-17(15)18/h5-6,9-14H,2-4,7-8H2,1H3,(H,20,21)
InChI Key
VZUGVMQFWFVFBX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Vedaprofen is an arylpropionic acid derivative used as a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) in veterinary medicine.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Vedaprofen may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in:
  • Milk samples by rapid resolution liquid chromatography-tandem mass spectrometry (RRLC-MS/MS).
  • Urine samples by solid-phase extraction (SPE) and LC-MS.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32533-BULK:
32533-VAR:
32533-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rapid confirmatory analysis of non-steroidal anti-inflammatory drugs in bovine milk by rapid resolution liquid chromatography tandem mass spectrometry.
Dowling G, et al.
Journal of Chromatography A, 1216(46), 8117-8131 (2009)
Confirmatory analysis of non-steroidal anti-inflammatory drugs in bovine milk by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection.
Gallo P, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(17), 2832-2839 (2010)
Comprehensive screening of anabolic steroids, corticosteroids, and acidic drugs in horse urine by solid-phase extraction and liquid chromatography-mass spectrometry.
Ho ENM, et al.
Journal of Chromatography A, 1120(1-2), 38-53 (2006)