Merck
327778
Supelco
ポリスチレン
analytical standard, for GPC, 90,000
別名:
PS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
for GPC
品質水準
形状
powder
分子量
average Mw 90,000 (Typical)
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polystyrene (for GPC, 90,000) is one of the synthetic thermoplastics, used in a broad-range of applications because of its properties like cheap cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
327778-BULK:
327778-VAR:
327778-1G-PW:
327778-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Weathering of Polymers (1983)