analytical standard
reference material
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C[C@H]1CCCC(=O)CCC\C=C\c2cc(O)cc(O)c2C(=O)O1
InChI
1S/C18H22O5/c1-12-6-5-9-14(19)8-4-2-3-7-13-10-15(20)11-16(21)17(13)18(22)23-12/h3,7,10-12,20-21H,2,4-6,8-9H2,1H3/b7-3+/t12-/m0/s1
InChI Key
MBMQEIFVQACCCH-QBODLPLBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Beer samples by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS).
It may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in:
- Cereals by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Maize samples by high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
32939-5MG-BULK:
32939-5MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック