安全性情報
38143
Millipore
ペプトン 野菜由来
suitable for microbiology
別名:
Peptone from vegetable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
由来生物
potato
品質水準
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
amino-nitrogen, ≥4.5%
chloride (as NaCl), ≤16%
total nitrogen (N), ≥10%
強熱残分
≤25%
損失
≤6.0% loss on drying
pH
6.7-7.7 (25 °C, 2% in H2O)
溶解性
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light brown)
アプリケーション
microbiology
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Source of organic nitrogen and growth factors recommended in media for industrial fermentation. This potato peptone is manufactured by a controlled enzymatic hydrolysis of potato proteins. It has an increased solubility compared to the potato peptone 83059.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
38143-BULK:
38143-500G:
38143-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)