詳細
没食子酸一水和物は、フェノール酸です。その結晶構造に関する研究から、2つの分子内水素結合と5つの分子間水素結合を持った平面構造であることが明らかにされています。 没食子酸は、抗酸化および抗癌活性を示すため、極めて重要です。 没食子酸の赤外およびラマンスペクトル実験が報告されています。
アプリケーション
没食子酸一水和物は、Folin-Ciocalteu法による全フェノール含量の測光定量における標準品として使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
482.0 °F - closed cup
引火点(℃)
250 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
398225-BULK:
398225-500G:
398225-VAR:
398225-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Gallic acid: a versatile antioxidant with promising therapeutic and industrial applications.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(35), 27540-27557 (2015)
A third monoclinic polymorph of 3, 4, 5-trihydroxybenzoic acid monohydrate.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(6), o1509-o1510 (2011)
Antioxidant properties and total phenolics content of green and black tea under different brewing conditions.
European Food Research and Technology, 208(3), 217-220 (1999)
Vibrational spectroscopic study on the quantum chemical model and the X-ray structure of gallic acid, solvent effect on the structure and spectra.
Vibrational Spectroscopy, 43(1), 193-202 (2007)
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(7), 3791-3799 (2008-02-26)
Gallic acid and gallates with the same number of hydroxyl groups and varying the length of the side carbon chain, with respective lipophilicity being defined through the ClogP values, were examined for their ability to induce apoptosis (through the DNA