Merck
43311
Sigma-Aldrich
2-(メタクリロイロキシ)エチルアセトアセテート
Arxada quality, ≥95.0% (GC), contains BHT as stabilizer
別名:
Lonzamon AAMEA PQ, エチレングリコール モノアセトアセテート モノメタクリラート, (2-アセトアセトキシ)エチルメタクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CO2CH2CH2O2CC(CH3)=CH2
CAS番号:
分子量:
214.22
Beilstein:
2099809
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
品質
Arxada quality
含みます
BHT as stabilizer
メーカー/製品名
Arxada AG
不純物
≤0.10% water
≤2.5% 2-hydroxyethyl methacrylate (GC)
屈折率
n20/D 1.456 (lit.)
bp
100 °C/0.8 mmHg (lit.)
酸価
3.0‑8.0 KOH/g
密度
1.122 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)CC(=O)OCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C10H14O5/c1-7(2)10(13)15-5-4-14-9(12)6-8(3)11/h1,4-6H2,2-3H3
InChI Key
IBDVWXAVKPRHCU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
231.8 °F - closed cup
引火点(℃)
111 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
43311-VAR:
43311-10KG:
43311-1KG:
43311-25KG:
43311-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)