Merck
43820
Sigma-Aldrich
ジチゾン
ACS reagent, for spectrophotometric det. of Cd, Cu, Hg, Pb, Zn, ≥98.0% (TLC)
別名:
ジフェニルチオカルバゾン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NHNHCSN=NC6H5
CAS番号:
分子量:
256.33
Beilstein:
748838
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder
品質
for spectrophotometric det. of Cd, Cu, Hg, Pb, Zn
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
168 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
S=C(NNc1ccccc1)\N=N\c2ccccc2
InChI
1S/C13H12N4S/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14H,(H,16,18)/b17-15+
InChI Key
UOFGSWVZMUXXIY-BMRADRMJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジチゾン(ジフェニルチオカルバゾン)は亜鉛のキレート剤として使用されます。 金属と安定した複合体を形成するため、さまざまな金属の液液および固相抽出に広く使用されています。
アプリケーション
  • 水溶液中の金属イオン定量用ジチゾン変性銀電極:この研究では、さまざまな金属イオンの電気化学的定量に使用されるジチゾン修飾電極について考察し、環境モニタリングや工業工程管理におけるその用途に焦点を当てています(Othman et al., 2016)。出典
  • 水中鉛(II)イオン吸着のための石炭底灰上へのジチゾンの環境にやさしい固定化:この研究では、水から鉛を効率的に除去するためのジチゾン固定石炭灰の使用を検討し、汚染水を処理するための費用対効果の高い方法を示しています(Huda et al., 2021)。 出典
  • ジチゾン存在下でのAgナノ粒子によるPb2+イオンの比色センシング:この論文では、銀ナノ粒子とジチゾンを用いた鉛イオン用の比色センサーの開発について詳述し、環境中の重金属汚染を迅速かつ高感度に検出する方法を示しています(Roto et al., 2019)。出典
  • 水性媒体中のカドミウムイオンをオフオン検出するためのジチゾンエッチングしたCdTeナノ粒子ベースの蛍光センサー:この研究では、カドミウムイオンを検出するためのジチゾンでエッチングしたCdTeナノ粒子に基づく蛍光センサーを紹介し、環境モニタリングおよび安全性評価への用途を提案しています(Li et al., 2017)。出典
その他情報
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
43820-50G:
43820-VAR:
43820-BULK:
43820-2.5G:
43820-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K.L. Cheng et al. et al.
Handbook of Organic Analytical Reagents null
H. Armannson
Analytica Chimica Acta, 88, 89-89 (1977)
G. Iwantscheff
Das Dithizon und seine Anwendung in der Mikro- und Spurenanalyse null
Humaira Khan et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 21(5), 507-512 (2005-05-26)
A very simple, ultra-sensitive and fairly selective non-extractive spectrophotmetric method is presented for the rapid determination of mercury(II) at ultra-trace level using 1,5-diphenylthiocarbazone (dithizone) as a new micellar spectrophotometric reagent (lambdamax = 490 nm) in a slightly acidic (0.07 -
Analytica Chimica Acta, 110, 21-21 (1979)