製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
bp
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCOCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
InChI Key
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
339.8 °F - closed cup
引火点(℃)
171 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体