グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.498 (lit.)
bp
155 °C/0.3 mmHg (lit.)
溶解性
water: slightly soluble 0.0289 g/L at 20.4 °C
密度
1.059 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
SMILES記法
CCCCOCCOCCOCc1cc2OCOc2cc1CCC
InChI
1S/C19H30O5/c1-3-5-7-20-8-9-21-10-11-22-14-17-13-19-18(23-15-24-19)12-16(17)6-4-2/h12-13H,3-11,14-15H2,1-2H3
InChI Key
FIPWRIJSWJWJAI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
339.8 °F - closed cup
引火点(℃)
171 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
291102-BULK:
291102-100ML:
291102-500ML:
291102-VAR:
291102-5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック