製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COP(=S)(OC)Oc1ccc(c(C)c1)S(C)(=O)=O
InChI
1S/C10H15O5PS2/c1-8-7-9(15-16(17,13-2)14-3)5-6-10(8)18(4,11)12/h5-7H,1-4H3
InChI Key
ZDHYERRNXRANLI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Fruits and vegetables and other food matrices by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction and low-pressure gas chromatography-time-of-flight mass spectrometry (LP-GC-TOFMS).
- Water samples by solid-phase extraction (SPE), liquid chromatography-triple quadrupole tandem mass spectrometry (LC-QqQ-MS/MS) and LC coupled to hybrid QTOF-MS.
- Tea samples by QuEChERS extraction, liquid-liquid extraction (LLE) cleanup and analysis using GC-MS/MS equipped with multiple reaction monitoring (MRM) detection.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
46023-1EA:
46023-VAR:
46023-10MG:
46023-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)