製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
N([C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H](C1)C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](C(=O)O[C@@H]([C@]([C@@H]([C@H](C(=O)C(C[C@]2(O)C)C)C)O)(O)C)CC)C)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@](C3)(OC)C)O)C)C)O)(C)C.O.O
InChI
1S/C37H67NO13.2H2O/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26;;/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3;2*1H2/t18?,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-;;/m1../s1
InChI Key
IWGQNYZQLVGGCS-ZKSNWDMWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Antimicrobial Spectrum: This product acts against both gram-negative and gram-positive bacteria.
注意
調製ノート
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
46256-BULK:
46256-VAR:
46256-250MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック