製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CS(=O)(=O)c1cc(ccc1C(=O)c2cnoc2C3CC3)C(F)(F)F
InChI
1S/C15H12F3NO4S/c1-24(21,22)12-6-9(15(16,17)18)4-5-10(12)13(20)11-7-19-23-14(11)8-2-3-8/h4-8H,2-3H2,1H3
InChI Key
OYIKARCXOQLFHF-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
46437-BULK:
46437-100MG:
46437-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック