組成
Dye content, 95%
visual transition interval
3.0-4.6, yellow to purple
mp
230 °C (dec.) (lit.)
溶解性
ethanol: 10 mg/mL, clear
λmax
590 nm
&ε; (減衰係数)
≥15000 at 306-310 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
≥8000 at 378-382 nm in 0.1 M NaOH at 0.01 g/L
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1c(Cl)cc(cc1Br)C2(OS(=O)(=O)c3ccccc23)c4cc(Cl)c(O)c(Br)c4
InChI
1S/C19H10Br2Cl2O5S/c20-12-5-9(7-14(22)17(12)24)19(10-6-13(21)18(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28-19/h1-8,24-25H
InChI Key
MDGFKZKMIQQRPU-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
510998-VAR:
510998-BULK:
510998-5G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)