Merck
55639
Supelco
Tebuconazole-(tert-butyl-d9)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
Tebuconazole-d9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16D9H13ClN3O
CAS番号:
分子量:
316.87
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
同位体純度
≥97 atom % D
製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
ClC(C=C1)=CC=C1CCC(C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])(O)CN2N=CN=C2
InChI
1S/C16H22ClN3O/c1-15(2,3)16(21,10-20-12-18-11-19-20)9-8-13-4-6-14(17)7-5-13/h4-7,11-12,21H,8-10H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChI Key
PXMNMQRDXWABCY-GQALSZNTSA-N
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
55639-5MG:
55639-BULK:
55639-5MG-BULK:
55639-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3