Merck
61193
Supelco
Copper(II) ionophore I
Selectophore
別名:
o-キシレンビス(N,N-ジイソブチルジチオカルバミン酸)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H44N2S4
CAS番号:
分子量:
512.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
製品種目
Selectophore
mp
91-92 °C
SMILES記法
CC(C)CN(CC(C)C)C(=S)SCc1ccccc1CSC(=S)N(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C26H44N2S4/c1-19(2)13-27(14-20(3)4)25(29)31-17-23-11-9-10-12-24(23)18-32-26(30)28(15-21(5)6)16-22(7)8/h9-12,19-22H,13-18H2,1-8H3
InChI Key
JOEGUDLMKJATMX-UHFFFAOYSA-N
詳細
詳細は、弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
アプリケーション
Selected application examples
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
Cu2+選択的高分子膜電極用の中性イオノフォアです
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
61193-50MG:
61193-BULK:
61193-VAR:
61193-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
S. Kamata et al.
Analyst, 114, 1029-1029 (1989)
Jinghui Li et al.
Analytica chimica acta, 1068, 11-17 (2019-05-11)
A novel freestanding all-solid-state polymeric membrane Cu2+-selective electrode (Cu2+-ISE) is proposed based on three-dimensional graphene sponge (3D GS). The 3D GS electrode has been characterized by cyclic voltammetry, electrochemical impedance spectroscopy, and contact angle measurements. Experiments show that 3D GS
Cemil Can Eylem et al.
Talanta, 183, 184-191 (2018-03-24)
A method was developed to determine copper and zinc simultaneously in brass sample using a multiple ion-selective electrode array system and multivariate calibration techniques. The multiple ion-selective electrode array system was consisted of one pH electrode and eight ion selective