蒸気密度
3.2 (vs air)
品質水準
蒸気圧
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
997 °F
expl. lim.
7 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.02% water
蒸発残留物質
≤0.0005%
色
colorless
屈折率
n/D 1.496 (lit.)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
密度
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
UV吸収
λ: 290 nm Amax: 0.30
λ: 310 nm Amax: 0.05
λ: 350 nm Amax: 0.004
SMILES記法
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- As a doping agent during the quantitative estimation of triacylglycerols (TAGs) by liquid chromatography-atmospheric pressure photoionization-mass spectrometry (LC-APPIMS). It has been reported to improve the sensitivity of analysis.
- For the decontamination of microbial cultures and lyse bacterial cells in bacterial enzyme assays.
- As a solvent for the preparation of 4-arm polylactide-based (PLA) star oligomer.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F - closed cup
引火点(℃)
4.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
648566-VAR:
648566-4X4L:4548173176635
648566-4L:
648566-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック