蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.02 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss.
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
viscous liquid
expl. lim.
7.4 %
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
n20/D 1.428
bp
197 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
密度
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
CC(O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h5,7-8H,4H2,1-3H3
InChI Key
SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
201.2 °F - closed cup
引火点(℃)
94 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
68340-BULK:
68340-100ML:4548173945750
68340-VAR:
68340-500ML:4548173945767